Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
363610010 363612500
ACRO363610010EA 3575 NOK
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374,17 g/mol
Smeltepunkt: 285 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012413
CAS-nummer: 12080-32-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)