6,13-Pentacenedione 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6,13-Pentacenequinone
364270010 364270050
ACRO364270010EA 1725 NOK
ACRO364270010 ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
CAS No.: 3029-32-1
Formel: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Smeltepunkt: 394 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003709
CAS-nummer: 3029-32-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %