4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
372870010 372870050
ACRO372870010EA 425 NOK
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Smeltepunkt: 261…264 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085738
CAS-nummer: 13252-83-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %