1,1-Diethoxybutane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Butyraldehyde diethylacetal
393430250 393430050 393431000
ACRO393430250EA 1675 NOK
ACRO393430250 ACRO393430050 ACRO393431000
1,1-Diethoxybutane 97%
1,1-Diethoxybutane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₁₈O₂
Kokepunkt: 143 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,83 g/cm³
Flash punkt: 30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038316
CAS-nummer: 3658-95-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %