Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 8600 NOK
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493,08 g/mol
Smeltepunkt: 256 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012415
CAS-nummer: 12092-47-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %