(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
399830100 399830010
ACRO399830100EA 2625 NOK
ACRO399830100 ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilised
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Formel: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Kokepunkt: 70…75 °C (2,5 mmHg)
Tetthet: 1,115 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00209550
CAS-nummer: 86864-60-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer ≤5 % Na2CO3