2-Nitro-1-phenylpropene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 925 NOK
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formel: C₉H₉NO₂
Smeltepunkt: 64…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014720
CAS-nummer: 705-60-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %