Neopentyl bromid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 3025 NOK
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Neopentyl bromid 98%
Neopentyl bromid
Formel: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Kokepunkt: 105…106 °C (767 mmHg)
Tetthet: 1,199 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000209
CAS-nummer: 630-17-1
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %