Isobutylamin
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 950 NOK
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutylamin
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Kokepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,73 g/cm³
Flash punkt: –9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008146
CAS-nummer: 78-81-9
FN: 1214
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)