Hydroksyaceton, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
160341000 160345000
ACRO160341000EA 510 NOK
ACRO160341000 ACRO160345000
Hydroksyaceton, Technical Grade
Hydroksyaceton
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004669
CAS-nummer: 116-09-6
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %