5-Aminoquinoline
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
104600010 104600050
ACRO104600010EA 1025 NOK
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinoline
5-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 106…109 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006797
CAS-nummer: 611-34-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %