1,2-Diethoxyethane 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 3875 NOK
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Diethoxyethane 99%
1,2-Diethoxyethane
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Kokepunkt: 121.4
Smeltepunkt: –74 °C
Tetthet: 0.8417 g/cm³
Flash punkt: 19 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009253
CAS-nummer: 629-14-1
FN: 1153
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %