Krom (III) klorid, vannfri 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 1125 NOK
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Krom (III) klorid, vannfri 99%
Krom (III) klorid
Formel: Cl₃Cr
Smeltepunkt: 1152 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010948
CAS-nummer: 10025-73-7
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %