1-Brombutanon 90% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-butanone
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 1275 NOK
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Brombutanon 90% stabilised
1-Bromobutanone
Formel: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
MW: 151 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (150 mmHg)
Tetthet: 1,479 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000207
CAS-nummer: 816-40-0
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3