Bly(II)klorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead dichloride
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 1825 NOK
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Bly(II)klorid 99%
Bly(II)klorid
Formel: Cl₂Pb
MW: 278,11 g/mol
Kokepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 501 °C
Tetthet: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011157
CAS-nummer: 7758-95-4
FN: 2291
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %