Kobber(II)karbonat basisk 54-56% Cu Cu 54-56%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 345 NOK
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Kobber(II)karbonat basisk 54-56% Cu Cu 54-56%, ren
Kobber(II)karbonat basisk
Formel: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221,12 g/mol
Smeltepunkt: 200 °C
Tetthet: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010976
CAS-nummer: 12069-69-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)