Tinn(II)klorid, vannfri 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 420 NOK
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Tinn(II)klorid, vannfri 98%
Tinn(II)klorid
Formel: SnCl₂
MW: 189,62 g/mol
Kokepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Tetthet: 3,95 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011241
CAS-nummer: 7772-99-8
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm