Thiomorpholine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
187970050 187970250
ACRO187970050EA 850 NOK
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Formel: C₄H₉NS
MW: 103,19 g/mol
Tetthet: 1,088 g/cm³
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005974
CAS-nummer: 123-90-0
FN: 3267
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %