4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodopyrazole
200370050 200370250
ACRO200370050EA 1400 NOK
ACRO200370050 ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.97 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005244
CAS-nummer: 3469-69-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure