N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 2525 NOK
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
N-Methylmorpholine-N-oxide
Formel: C₅H₁₁NO₂
Smeltepunkt: –20 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005947
CAS-nummer: 7529-22-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %