1-Boc-3-piperidone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 1300 NOK
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidone 97%
1-Boc-3-piperidone
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Smeltepunkt: 37…39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631193
CAS-nummer: 98977-36-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %