3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 2400 NOK
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formel: C8H16BrNO2
MW: 238,1221 g/mol
Smeltepunkt: 34…36,5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683429
CAS-nummer: 83948-53-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %