4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010 397040050
ACRO397040010EA 335 NOK
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053033
CAS-nummer: 133115-72-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %