tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-BOC-3-pyrrolidinone
397050010 397050100
ACRO397050010EA 860 NOK
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631194
CAS-nummer: 101385-93-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %