4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
397760010 397760050
ACRO397760010EA 425 NOK
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Kokepunkt: 118…120 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042422
CAS-nummer: 2991-42-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %