2-Chloroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
397790050 397790250
ACRO397790050EA 800 NOK
ACRO397790050 ACRO397790250
2-Chloroisonicotinic acid 97%
2-Chloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Smeltepunkt: 223 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191402
CAS-nummer: 6313-54-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %