2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
397850010 397850050
ACRO397850010EA 955 NOK
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,5310 g/mol
Kokepunkt: 60 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,513 g/cm³
Flash punkt: 49 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00115111
CAS-nummer: 33034-67-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %