4-tert-Butylbensylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 485 NOK
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylbensylamin 97%
4-tert-Butylbensylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040754
CAS-nummer: 39895-55-1
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %