5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
391270010 391270050
ACRO391270010EA 1150 NOK
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02094029
CAS-nummer: 305832-67-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %