4-Iodopyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
391290010
391290050
ACRO391290010EA
665
NOK
ACRO391290010
ACRO391290050
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Formel:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Smeltepunkt: 92…96 °C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD02093937 CAS-nummer: 15854-87-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |