3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
398010010 398010100
ACRO398010010EA 640 NOK
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Formel: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 165…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016722
CAS-nummer: 553-03-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %