2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 920 NOK
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095223
CAS-nummer: 23100-12-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %