2-(Methylthio)ethylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 1025 NOK
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Formel: C₃H₉NS
MW: 91,18 g/mol
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014825
CAS-nummer: 18542-42-2
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %