3-Quinolinol 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
391370010 391372500
ACRO391370010EA 6375 NOK
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 198…202 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00169018
CAS-nummer: 580-18-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %