4-Aminobenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 740 NOK
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobenzylamin 98%
4-Aminobenzylamin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075513
CAS-nummer: 4403-71-8
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %