α-Brom-4-klortoluen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 765 NOK
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Brom-4-klortoluen 98%
α-Brom-4-klortoluen
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 118…123 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 46…50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040714
CAS-nummer: 622-95-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %