Hydrogenklorid ∼0.5 M in methanol
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
391741000 391748000
ACRO391741000EA 505 NOK
ACRO391741000 ACRO391748000
Hydrogenklorid ∼0.5 M in methanol
Hydrogenklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Smeltepunkt: -30 °C
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M