2-Iodobenzonitrile 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: o-Iodobenzonitrile
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 425 NOK
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodobenzonitrile 99%
2-Iodobenzonitrile
Formel: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Smeltepunkt: 54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079761
CAS-nummer: 4387-36-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %