Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
391960050 391960250
ACRO391960050EA 860 NOK
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,72 g/mol
Smeltepunkt: 114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078658
CAS-nummer: 1623-93-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %