5-Bromo-2-nitropyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
398640010 398640050
ACRO398640010EA 370 NOK
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
5-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00160411
CAS-nummer: 39856-50-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %