2-Bromo-6-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
387420010 387420050
ACRO387420010EA 580 NOK
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Bromo-6-formylpyridine 97%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683546
CAS-nummer: 34160-40-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %