5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
398870010 398870050
ACRO398870010EA 385 NOK
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Smeltepunkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00055635
CAS-nummer: 320-98-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %