4-Pentyn-2-ol 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Pentyn-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 335 NOK
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,896 g/cm³
Flash punkt: 37 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004555
CAS-nummer: 2117-11-5
FN: 1986
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %