(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 610 NOK
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
Smeltepunkt: 22 °C
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021860
CAS-nummer: 4187-87-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %