2-Amino-5-methylthiazole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 365 NOK
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazole 98%
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Kokepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078317
CAS-nummer: 7305-71-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %