5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
398920050 398920250 398921000
ACRO398920050EA 880 NOK
ACRO398920050 ACRO398920250 ACRO398921000
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formel: C₉H₁₄N₄O₅
MW: 258,23 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00869751
CAS-nummer: 2627-69-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -62.0° to -66.0° (20°C, 589 nm) (c=1 H2O)