2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
399040050 399040250
ACRO399040050EA 1125 NOK
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Smeltepunkt: 118…122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04973422
CAS-nummer: 64695-84-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %