2'-Iodacetofenon 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
393130010 393130050
ACRO393130010EA 510 NOK
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodacetofenon 99+%
2'-Iodacetofenon
Formel: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Kokepunkt: 139…140 °C (12 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00094998
CAS-nummer: 2142-70-3
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %