2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010 399110100
ACRO399110010EA 490 NOK
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Formel: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,356 g/mol
Smeltepunkt: 213…217 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075596
CAS-nummer: 24720-64-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %