(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 555 NOK
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Smeltepunkt: –54 °C
Flash punkt: 66 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00074874
CAS-nummer: 60456-23-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)